2-Methoxy-4-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
(2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)phenyl)boronic acid
BB-5302-1G
BB-5302-5G
COBBBB-5302-1GEA
125
EUR
COBBBB-5302-1G
COBBBB-5302-5G
2-Methoxy-4-(trifluormethyl)phenylboronsäure
2-Methoxy-4-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Formel:
C₈H₈BF₃O₃ Molecular Weight: 219.9500 g/mol |
MDL:
MFCD03428511 CAS-Nummer: 312936-89-3 |