4-Isopropoxy-2-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 4-Isopropoxy-2-trifluoromethylphenylboronic acid
BB-2266-1G BB-2266-250M
COBBBB-2266-1GEA 312 EUR
COBBBB-2266-1G COBBBB-2266-250M
4-Isopropoxy-2-(trifluormethyl)phenylboronsäure
4-Isopropoxy-2-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Formel: C₁₀H₁₂BF₃O₃
MDL: MFCD04972373
CAS-Nummer: 313545-40-3