trans-4-(Aminomethyl)cyclohexancarbonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
857653-10G
857653-250G
857653-50G
SIAL857653-10GEA
64
EUR
SIAL857653-10G
SIAL857653-250G
SIAL857653-50G
trans-4-(Aminomethyl)cyclohexancarbonsäure, Sigma-Aldrich®
trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid
Formel:
C₈H₁₅NO₂ |
MDL:
MFCD00001466 CAS-Nummer: 1197-18-8 EINECS: 214-818-2 |