2-(4-Benzoylphenyl)-2-phenylacetonitril
Lieferant: BIONET RESEARCH
6G-043.500
6G-043.1
6G-043.5
6G-043.10
BIOT6G-043.500EA
0
EUR
BIOT6G-043.500
BIOT6G-043.1
BIOT6G-043.5
BIOT6G-043.10
2-(4-Benzoylphenyl)-2-phenylacetonitril
2-(4-Benzoylphenyl)-2-phenylacetonitril
Formel:
C₂₁H₁₅NO |
MDL:
MFCD00231979 CAS-Nummer: 338791-77-8 |