2-Amino-3-formyl-6-methylchromon
Lieferant: CHEMPUR
FL12026.POR 012026-1G
CHMPFL12026.POREA 0 EUR
CHMPFL12026.POR FLUO012026-1G
2-Amino-3-formyl-6-methylchromon
2-Amino-3-formyl-6-methylchromon
Formel: C₁₁H₉NO₃
MDL: MFCD00138945
CAS-Nummer: 68301-75-7