Furfuryl-methylsulfid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-((Methylthio)methyl)furan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W316008-100G-K
W316008-1KG-K
SIALW316008-100G-KEA
211
EUR
SIALW316008-100G-K
SIALW316008-1KG-K
Furfuryl-methylsulfid, Sigma-Aldrich®
Furfuryl-methylsulfid
Formel:
C₆H₈OS Molecular Weight: 128,19 g/mol |
MDL:
MFCD00009604 CAS-Nummer: 1438-91-1 EINECS: 215-874-0 |