Dibenzylphosphat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
L08813.14EA 240 EUR
L08813.14 L08813.03 L08813.06
Dibenzylphosphat ≥98%
Dibenzylphosphat
Formel: C₁₄H₁₅O₄P
Molecular Weight: 278,24 g/mol
Schmelzpunkt: 78…81 °C
MDL: MFCD00004775
CAS-Nummer: 1623-08-1
EINECS: 216-602-3