1-(Phenylsulfonyl)-3-indolboronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1-(Phenylsulphonyl)-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
654280-1G
654280-5G
SIAL654280-1GEA
71.4
EUR
SIAL654280-1G
SIAL654280-5G
1-(Phenylsulfonyl)-3-indolboronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
1-(Phenylsulfonyl)-3-indolboronsäurepinakolester
Formel:
C₂₀H₂₂BNO₄S Molecular Weight: 383.27 g/mol |
MDL:
MFCD08276778 CAS-Nummer: 870717-93-4 |