5-Indolboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
(1H-indol-5-yl)boronic acid, (1H-Indol-5-yl)boronic acid, 5-Indolylboronic acid
BB-2319-5G
BB-2319-1G
COBBBB-2319-5GEA
0
EUR
COBBBB-2319-5G
COBBBB-2319-1G
5-Indolboronsäure
5-Indoleboronic acid
Formel:
C₈H₈BNO₂ |
MDL:
MFCD01319013 CAS-Nummer: 144104-59-6 |