Tetrahydropyran-2-methanol ≥94%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Hydroxymethyltetrahydropyran, 2-(Hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran
L17417.06 L17417.14
L17417.06EA 35.8 EUR
L17417.06 L17417.14
Tetrahydropyran-2-methanol ≥94%
Tetrahydropyran-2-methanol
Purity: 94% CAS No.: 100-72-1 Molecular Formula: C6H12O2 Formula Weight: 116.16 Flash Point: 93°(199°F) Refractive Index: 1.4580 Melting Point: -70° Boiling Point: 186-189° Beilstein Reference: 102998 MDL No.: MFCD00006624
Formel: C₆H₁₂O₂
Molecular Weight: 116,16 g/mol
Siedepunkt: 186…189 °C
Schmelzpunkt: < –70 °C
Dichte: 1,027
Flammpunkt: 93 °C (199 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006624
CAS-Nummer: 100-72-1
EINECS: 202-882-4