Tetrahydropyran-2-methanol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
AM-1020-5G AM-1020-100G AM-1020-25G
COBBAM-1020-5GEA 0 EUR
COBBAM-1020-5G COBBAM-1020-100G COBBAM-1020-25G
Tetrahydropyran-2-methanol
Tetrahydropyran-2-methanol
Formel: C₆H₁₂O₂
MDL: MFCD00006624
CAS-Nummer: 100-72-1
EINECS: 202-882-4