Tetrahydropyran-4-methanol
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
4-(Hydroxymethyl)tetrahydropyran
MO00962.250
MO00962.1
CHMPMO00962.250EA
0
EUR
CHMPMO00962.250
CHMPMO00962.1
Tetrahydropyran-4-methanol
Tetrahydropyran-4-methanol
Formel:
C₆H₁₂O₂ Molecular Weight: 116.16 g/mol |
MDL:
MFCD00457804 CAS-Nummer: 14774-37-9 |