Thiodiglycolsäureanhydrid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 1,4-Oxathiane-2,6-dione
A13390.06 A13390.22
A13390.06EA 55.7 EUR
A13390.06 A13390.22
Thiodiglycolsäureanhydrid ≥98%
Thiodiglycolsäureanhydrid
Purity: 98% CAS No.: 3261-87-8 Molecular Formula: C4H4O3S Formula Weight: 132.13 Melting Point: 95-100° Beilstein Reference: 112528
Formel: C₄H₄O₃S
Molecular Weight: 132.13 g/mol
Schmelzpunkt: 95…100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051689
CAS-Nummer: 3261-87-8