1,4-Thioxan
Lieferant: FLUOROCHEM
001450-25G 001450-100G
FLUO001450-25GEA 171 EUR
FLUO001450-25G FLUO001450-100G
1,4-Thioxan
1,4-Thioxan
Formel: C₄H₈OS
MDL: MFCD00006573
CAS-Nummer: 15980-15-1
EINECS: 240-117-6