2-Amino-4-brom-6-fluorbenzothiazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
4-Bromo-6-fluorobenzo[d]thiazol-2-amine
HC-2118-5G
HC-2118-1G
COBBHC-2118-5GEA
449
EUR
COBBHC-2118-5G
COBBHC-2118-1G
2-Amino-4-brom-6-fluorbenzothiazol
2-Amino-4-bromo-6-fluorobenzothiazole
Formel:
C₇H₄BrFN₂S Molecular Weight: 247,0875 g/mol |
MDL:
MFCD02664333 CAS-Nummer: 383131-15-5 |