Aceton-[1,3-13C2] (99% ¹³C ), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
299189-1G
299189-250MG
SIAL299189-1GEA
1330
EUR
SIAL299189-1G
SIAL299189-250MG
Aceton-[1,3-13C2] (99% ¹³C ), Sigma-Aldrich®
Aceton-[1,3-13C2]
Formel:
C₃H₆O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064448 CAS-Nummer: 7217-25-6 UN: 1090 ADR: 3,II |