DL-Methioninsulfoxid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
2-Amino-4-(methylsulphinyl)butanoic acid
A18081.06
A18081.14
A18081.06EA
50.9
EUR
A18081.06
A18081.14
DL-Methioninsulfoxid ≥98%
DL-Methioninsulfoxid
Purity: 98+%
CAS No.: 62697-73-8
Molecular Formula: C5H11NO3S
Formula Weight: 165.21
Melting Point: ca 230° dec.
MDL No.: MFCD00002620
Formel:
C₅H₁₁NO₃S Molecular Weight: 165,21 g/mol Schmelzpunkt: ∼ 230 °C (Zers.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002620 CAS-Nummer: 62697-73-8 EINECS: 263-700-7 |