DL-Methioninsulfoxid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
2-Amino-4-(methylsulphinyl)butanoic acid
003117-5G
003117-25G
FLUO003117-5GEA
79.2
EUR
FLUO003117-5G
FLUO003117-25G
DL-Methioninsulfoxid
DL-Methioninsulfoxid
Formel:
C₅H₁₁NO₃S Molecular Weight: 165,21 g/mol |
MDL:
MFCD00002620 CAS-Nummer: 62697-73-8 EINECS: 263-700-7 |