2-Chlorethyl-methylsulfid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: (2-Chloroethyl)(methyl)sulphane
003088-5G 003088-25G
FLUO003088-5GEA 0 EUR
FLUO003088-5G FLUO003088-25G
2-Chlorethyl-methylsulfid
2-Chlorethyl-methylsulfid
Formel: C₃H₇ClS
Molecular Weight: 110,61 g/mol
MDL: MFCD00000978
CAS-Nummer: 542-81-4
EINECS: 208-828-6