2-(Trifluormethyl)acrylsäure 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(Trifluoromethyl)propenoic acid
313100010
313100050
ACRO313100010EA
35.7
EUR
ACRO313100010
ACRO313100050
2-(Trifluormethyl)acrylsäure 98%
2-(Trifluormethyl)acrylsäure
Formel:
C₄H₃F₃O₂ Molecular Weight: 140,06 g/mol Siedepunkt: 86 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 48…52 °C Flammpunkt: 81 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00042424 CAS-Nummer: 381-98-6 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Transparent light yellow Chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 48 to 52 °C |
Titration with TBAH | ≥97.5 % |