2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronsäurepinakolester
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
2-Ethoxycarbonylphenylboronic acid pinacol ester, 2-(Ethoxycarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester, Ethyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate, Ethyl 2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate
010794-5G
010794-1G
FLUO010794-5GEA
155
EUR
FLUO010794-5G
FLUO010794-1G
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronsäurepinakolester
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₅H₂₁BO₄ |
MDL:
MFCD03453660 CAS-Nummer: 269409-99-6 |