4-(Ethoxycarbonyl)phenylboronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Ethyl 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate, 4-(Ethoxycarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester, Ethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
527564-5G
527564-1G
SIAL527564-5GEA
115
EUR
SIAL527564-5G
SIAL527564-1G
4-(Ethoxycarbonyl)phenylboronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
4-(Ethoxycarbonyl)phenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₅H₂₁BO₄ Molecular Weight: 276,136 g/mol |
MDL:
MFCD03453659 CAS-Nummer: 195062-62-5 |