3-(2,3-Dimethylphenylcarbamoyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-3857-5G
BB-3857-1G
COBBBB-3857-5GEA
303
EUR
COBBBB-3857-5G
COBBBB-3857-1G
3-(2,3-Dimethylphenylcarbamoyl)phenylboronsäure
3-(2,3-Dimethylphenylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel:
C₁₅H₁₆BNO₃ |
MDL:
MFCD09027262 CAS-Nummer: 957060-99-0 |