4-(2,4-Dimethylphenylcarbamoyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-3207-5G
BB-3207-1G
COBBBB-3207-5GEA
149
EUR
COBBBB-3207-5G
COBBBB-3207-1G
4-(2,4-Dimethylphenylcarbamoyl)phenylboronsäure
4-(2,4-Dimethylphenylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel:
C₁₅H₁₆BNO₃ |
MDL:
MFCD09027212 CAS-Nummer: 913835-38-8 |