2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(Ethoxycarbonyl)benzeneboronic acid, (2-(Ethoxycarbonyl)phenyl)boronic acid
H25867.06 H25867.03
H25867.06EA 98.8 EUR
H25867.06 H25867.03
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronsäure ≥98%
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronsäure
Purity: 98% CAS No.: 380430-53-5 Molecular Formula: C9H11BO4 Formula Weight: 193.99 Melting Point: 130-133° MDL No.: MFCD02179453
Formel: C₉H₁₁BO₄
Molecular Weight: 193.99 g/mol
Schmelzpunkt: 130…133 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02179453
CAS-Nummer: 380430-53-5