4-(Ethoxycarbonyl)phenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-(Ethoxycarbonyl)benzeneboronic acid, (4-Ethoxycarbonylphenyl)boronic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
574643-1G
574643-5G
SIAL574643-1GEA
68.3
EUR
SIAL574643-1G
SIAL574643-5G
4-(Ethoxycarbonyl)phenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
4-(Ethoxycarbonyl)phenylboronsäure
Formel:
C₉H₁₁BO₄ Molecular Weight: 193.99 g/mol |
MDL:
MFCD02179441 CAS-Nummer: 4334-88-7 |