3-Carboxyphenylboronsäure 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Boronobenzoic acid, 3-Carboxybenzeneboronic acid
344630010 344630050 344630250
ACRO344630010EA 47.5 EUR
ACRO344630010 ACRO344630050 ACRO344630250
3-Carboxyphenylboronsäure 97%
3-Carboxyphenylboronsäure
Formel: C₇H₇BO₄
Molecular Weight: 165.94 g/mol
Schmelzpunkt: 243…247 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00036833
CAS-Nummer: 25487-66-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %