4-Brom-2-fluor-5-nitroanilin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
AN-1533-1G
AN-1533-5G
COBBAN-1533-1GEA
126
EUR
COBBAN-1533-1G
COBBAN-1533-5G
4-Brom-2-fluor-5-nitroanilin
4-Brom-2-fluor-5-nitroanilin
Formel:
C₆H₄BrFN₂O₂ Molecular Weight: 235.0106 g/mol |
MDL:
MFCD08741367 CAS-Nummer: 87547-06-6 |