4-Brom-5-fluor-2-nitroanilin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
AN-1501-5G
AN-1501-1G
COBBAN-1501-5GEA
0
EUR
COBBAN-1501-5G
COBBAN-1501-1G
4-Brom-5-fluor-2-nitroanilin
4-Brom-5-fluor-2-nitroanilin
Formel:
C₆H₄BrFN₂O₂ |
MDL:
MFCD11101433 CAS-Nummer: 153505-36-3 |