4-Carboxy-3-chlorphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 4-Carboxy-3-chlorobenzeneboronic acid
BB-2745-1G BB-2745-5G BB-2745-25G
COBBBB-2745-1GEA 37.4 EUR
COBBBB-2745-1G COBBBB-2745-5G COBBBB-2745-25G
4-Carboxy-3-chlorphenylboronsäure
4-Carboxy-3-chlorphenylboronsäure
Formel: C₇H₆BClO₄
Molecular Weight: 200.39 g/mol
MDL: MFCD06656268
CAS-Nummer: 136496-72-5