2-Carboxy-4-chlorphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
2-Carboxy-4-chlorobenzeneboronic acid
BB-2738-5G
BB-2738-1G
COBBBB-2738-5GEA
1140
EUR
COBBBB-2738-5G
COBBBB-2738-1G
2-Carboxy-4-chlorphenylboronsäure
2-Carboxy-4-chlorphenylboronsäure
Formel:
C₇H₆BClO₄ Molecular Weight: 200,39 g/mol |
MDL:
MFCD06659869 CAS-Nummer: 850568-07-9 |