5-Carboxy-2-chlorphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
2-Chloro-5-carboxyphenylboronic acid
BB-3487-5G
BB-3487-1G
COBBBB-3487-5GEA
165
EUR
COBBBB-3487-5G
COBBBB-3487-1G
5-Carboxy-2-chlorphenylboronsäure
5-Carboxy-2-chlorphenylboronsäure
Formel:
C₇H₆BClO₄ Molecular Weight: 200.3800 g/mol |
MDL:
MFCD08689491 CAS-Nummer: 913835-75-3 |