4-(Dimethylcarbamoyl)-2-fluorphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 4-Dimethylcarbamoyl-2-fluorobenzeneboronic acid
BB-3325-5G BB-3325-1G BB-3325-250M
COBBBB-3325-5GEA 0 EUR
COBBBB-3325-5G COBBBB-3325-1G COBBBB-3325-250M
4-(Dimethylcarbamoyl)-2-fluorphenylboronsäure
4-(Dimethylcarbamoyl)-2-fluorphenylboronsäure
Formel: C₉H₁₁BFNO₃
MDL: MFCD11855833
CAS-Nummer: 874289-30-2