3-(Dimethylcarbamoyl)-4-fluorphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
(3-(Dimethylcarbamoyl)-4-fluorophenyl)boronic acid, 3-Dimethylcarbamoyl-4-fluorobenzeneboronic acid, 4-Fluoro-3-(dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid
BB-2870-5G
BB-2870-1G
COBBBB-2870-5GEA
0
EUR
COBBBB-2870-5G
COBBBB-2870-1G
3-(Dimethylcarbamoyl)-4-fluorphenylboronsäure
3-(Dimethylcarbamoyl)-4-fluorphenylboronsäure
Formel:
C₉H₁₁BFNO₃ |
MDL:
MFCD08235046 CAS-Nummer: 874219-27-9 |