3-(Dimethylcarbamoyl)-5-fluorphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-2853-5G BB-2853-1G
COBBBB-2853-5GEA 0 EUR
COBBBB-2853-5G COBBBB-2853-1G
3-(Dimethylcarbamoyl)-5-fluorphenylboronsäure
3-(Dimethylcarbamoyl)-5-fluorphenylboronsäure
Formel: C₉H₁₁BFNO₃
MDL: MFCD08235056
CAS-Nummer: 874219-39-3