5-Fluor-2-(methylcarbamoyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
(5-Fluoro-2-(methylcarbamoyl)phenyl)boronic acid
BB-5093-5G
BB-5093-1G
COBBBB-5093-5GEA
1810
EUR
COBBBB-5093-5G
COBBBB-5093-1G
5-Fluor-2-(methylcarbamoyl)phenylboronsäure
5-Fluor-2-(methylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel:
C₈H₉BFNO₃ Molecular Weight: 196,9700 g/mol |
MDL:
MFCD09878343 CAS-Nummer: 957062-96-3 |