4-(Ethoxycarbonyl)-3-fluorphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
4-Ethoxycarbonyl-3-fluorobenzeneboronic acid, 4-Ethoxycarbonyl-3-fluorophenylboronic acid
BB-3301-5G
BB-3301-1G
COBBBB-3301-5GEA
507
EUR
COBBBB-3301-5G
COBBBB-3301-1G
4-(Ethoxycarbonyl)-3-fluorphenylboronsäure
4-(Ethoxycarbonyl)-3-fluorphenylboronsäure
Formel:
C₉H₁₀BFO₄ Molecular Weight: 211.98 g/mol |
MDL:
MFCD06656274 CAS-Nummer: 874288-38-7 |