4-Fluor-(3-methoxycarbonyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
4-Fluoro-3-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid, 4-Fluoro-3-methoxycarbonylphenylboronic acid
BB-2860-1G
BB-2860-25G
BB-2860-5G
COBBBB-2860-1GEA
81.2
EUR
COBBBB-2860-1G
COBBBB-2860-25G
COBBBB-2860-5G
4-Fluor-(3-methoxycarbonyl)phenylboronsäure
4-Fluor-(3-methoxycarbonyl)phenylboronsäure
Formel:
C₈H₈BFO₄ Molecular Weight: 197.96 g/mol |
MDL:
MFCD06801688 CAS-Nummer: 874219-35-9 |