3-Fluor-(5-methoxycarbonyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
3-Fluoro-5-methoxycarbonylphenylboronic Acid, 3-Fluoro-5-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid
BB-2355-1G
BB-2355-5G
COBBBB-2355-1GEA
0
EUR
COBBBB-2355-1G
COBBBB-2355-5G
3-Fluor-(5-methoxycarbonyl)phenylboronsäure
3-Fluor-(5-methoxycarbonyl)phenylboronsäure
Formel:
C₈H₈BFO₄ Molecular Weight: 197.96 g/mol |
MDL:
MFCD07363749 CAS-Nummer: 871329-62-3 |