4-Carboxy-3-fluorphenylboronsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Borono-2-fluorobenzoic acid, 4-Carboxy-3-fluorobenzeneboronic acid
H53285.03
H53285.06
H53285.03EA
53.5
EUR
H53285.03
H53285.06
4-Carboxy-3-fluorphenylboronsäure ≥98%
4-Carboxy-3-fluorphenylboronsäure
Purity: 98%
CAS No.: 120153-08-4
Molecular Formula: C7H6BFO4
Formula Weight: 183.93
Melting Point: 236-240°
MDL No.: MFCD01114671
Formel:
C₇H₆BFO₄ Molecular Weight: 183,93 g/mol Schmelzpunkt: 236…240 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01114671 CAS-Nummer: 120153-08-4 |