4-Carboxy-3-fluorphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
4-Borono-2-fluorobenzoic acid, 4-Carboxy-3-fluorobenzeneboronic acid
BB-2632-25G
BB-2632-5G
COBBBB-2632-25GEA
314
EUR
COBBBB-2632-25G
COBBBB-2632-5G
4-Carboxy-3-fluorphenylboronsäure
4-Carboxy-3-fluorphenylboronsäure
Formel:
C₇H₆BFO₄ Molecular Weight: 183,93 g/mol |
MDL:
MFCD01114671 CAS-Nummer: 120153-08-4 |