3-Carboxy-4-fluorphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 3-Carboxy-4-fluorophenylboronic Acid, 3-Carboxy-4-fluorobenzeneboronic acid
BB-2879-25G BB-2879-1G BB-2879-5G
COBBBB-2879-25GEA 240 EUR
COBBBB-2879-25G COBBBB-2879-1G COBBBB-2879-5G
3-Carboxy-4-fluorphenylboronsäure
3-Carboxy-4-fluorphenylboronsäure
Formel: C₇H₆BFO₄
Molecular Weight: 183,93 g/mol
MDL: MFCD03095129
CAS-Nummer: 872460-12-3