N,N-Bis(trifluormethansulfonyl)anilin ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 1,1,1-Trifluoro-N-phenyl-N-((trifluoromethyl)sulphonyl)methanesulphonamide, N-Phenylbis(trifluoromethanesulphonimide)
L12531.06 L12531.14
L12531.06EA 73.5 EUR
L12531.06 L12531.14
N,N-Bis(trifluormethansulfonyl)anilin ≥99%
N,N-Bis(trifluormethansulfonyl)anilin
Purity: 99% CAS No.: 37595-74-7 Molecular Formula: (CF3SO2)2NC6H5 Formula Weight: 357.25 Melting Point: 100-102° Beilstein Reference: 1269141
Formel: C₈H₅F₆NO₄S₂
Molecular Weight: 357.25 g/mol
Schmelzpunkt: 100…102 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000404
CAS-Nummer: 37595-74-7