N,N-Bis(trifluormethansulfonyl)anilin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1,1,1-Trifluoro-N-phenyl-N-((trifluoromethyl)sulphonyl)methanesulphonamide, N-Phenylbis(trifluoromethanesulphonimide)
78175-25G
78175-50G
78175-5G
SIAL78175-25GEA
176
EUR
SIAL78175-25G
SIAL78175-50G
SIAL78175-5G
N,N-Bis(trifluormethansulfonyl)anilin, Sigma-Aldrich®
N,N-Bis(trifluormethansulfonyl)anilin
Formel:
C₈H₅F₆NO₄S₂ Molecular Weight: 357,25 g/mol |
MDL:
MFCD00000404 CAS-Nummer: 37595-74-7 |