N,N-Bis(trifluormethansulfonyl)anilin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1,1,1-Trifluoro-N-phenyl-N-((trifluoromethyl)sulphonyl)methanesulphonamide, N-Phenylbis(trifluoromethanesulphonimide)
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
295973-25G 295973-5G
SIAL295973-25GEA 190 EUR
SIAL295973-25G SIAL295973-5G
N,N-Bis(trifluormethansulfonyl)anilin, Sigma-Aldrich®
N,N-Bis(trifluormethansulfonyl)anilin
Formel: C₈H₅F₆NO₄S₂
Molecular Weight: 357.25 g/mol
MDL: MFCD00000404
CAS-Nummer: 37595-74-7