4-Nitrophenyl-phenylsulfid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: (4-Nitrophenyl)(phenyl)sulphane
002980-5G 002980-25G
FLUO002980-5GEA 93.8 EUR
FLUO002980-5G FLUO002980-25G
4-Nitrophenyl-phenylsulfid
4-Nitrophenyl-phenylsulfid
Formel: C₁₂H₉NO₂S
Molecular Weight: 231,27 g/mol
MDL: MFCD00024700
CAS-Nummer: 952-97-6
EINECS: 213-462-5