3-(trans-2-Carboxyvinyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-2175-5G
BB-2175-1G
COBBBB-2175-5GEA
801
EUR
COBBBB-2175-5G
COBBBB-2175-1G
3-(trans-2-Carboxyvinyl)phenylboronsäure
3-(trans-2-Carboxyvinyl)phenylboronsäure
Formel:
C₉H₉BO₄ |
MDL:
MFCD01075738 CAS-Nummer: 216144-91-1 |
Learn more
![](/m-de.vwr.com/de_DE/images/about_vwr_275x315.jpg)