4-(trans-2-Carboxyvinyl)phenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(E)-3-(4-Boronophenyl)acrylic acid
720569-250MG
720569-1G
SIAL720569-250MGEA
71.8
EUR
SIAL720569-250MG
SIAL720569-1G
4-(trans-2-Carboxyvinyl)phenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
4-(trans-2-Carboxyvinyl)phenylboronsäure
Formel:
C₉H₉BO₄ Molecular Weight: 191,9764 g/mol |
MDL:
MFCD01075704 CAS-Nummer: 159896-15-8 |