3-(Carboxymethyl)phenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PN-3907-5G PN-3907-1G
COBBPN-3907-5GEA 0 EUR
COBBPN-3907-5G COBBPN-3907-1G
3-(Carboxymethyl)phenylboronsäurepinakolester
3-(Carboxymethyl)phenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₄H₁₉BO₄
MDL: MFCD04973389
CAS-Nummer: 79775-05-6