3-Brom-2-chlor-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-5020-5G
BB-5020-1G
COBBBB-5020-5GEA
277
EUR
COBBBB-5020-5G
COBBBB-5020-1G
3-Brom-2-chlor-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure
3-Brom-2-chlor-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Formel:
C₇H₄BBrClF₃O₂ |
MDL:
MFCD09800879 CAS-Nummer: 957120-85-3 |